Learn More
Kimtech™ Surbottes stériles avec semelle antidérapante Kimtech™ A5
Click to view available options
Dimensions:
S, M
Conditionnement:
100 paires
Description
- Conformité garantie :- EPI Cat. I selon le règlement (UE) 2016/425- Certificat de conformité par lot disponible en ligne- Certificat de stérilité par lot disponible en ligne
- Possibilité d'utilisation dans des salles blanches et des laboratoires stériles EU GMP ISO 5 Classe A ; informations techniques jointes garantissant la conformité réglementaire.
- Semelles antidérapantes et technologie avancée CLEAN-DON™
Certifications
Marquage CE, Catégorie III PPE
Spécification
Spécification
| Dimensions | S, M |
| Matériau | SMS |
| Latex Free | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Single-use |
| Stérilité | Stérile |
| Type de bouchon | Elastic Top with Ankle Ties |
| Type de semelle | Anti-slip |
| Quantité d’emballage | 100 Pairs/Cs. |
| Type d’emballage | Triple Bagged, Vacuum Packed |
| Afficher plus |