Learn More
Ansell Gants de forme anatomique KleenGuard™
Conçus pour protéger les mains contre les dangers mécaniques. Paumes enduites de mousse nitrile pour une meilleure préhension à sec. Structure nylon tricotée sans coutures assurant respirabilité et confort. EPI de catégorie 2.
58.00€
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | EN 388 |
---|---|
Zone enduite | Paume, doigts |
Structure | Maille sans coutures |
Coating Material | Mousse de nitrile |
Couleur | Noir |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11843480
|
Ansell
40226 |
M |
58.00€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11853480
|
Ansell
40227 |
L |
58.00€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11863480
|
Ansell
40228 |
XL |
58.00€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11720674
|
Ansell
40229 |
2XL |
58.00€
12 paires |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- EPI Catégorie 2 pour travaux intensifs dans les environnements mécaniques et les secteurs de la fabrication et du bâtiment.
- Paumes enduites de mousse nitrile pour une meilleure préhension à sec
- Boîte distributrice portative pour faciliter la mobilité et la distribution
- Notation UE pour la résistance à l’abrasion : 4 - Durabilité accrue.
Compliance
Conforme aux normes ANSI 4 (niveau d’abrasion) ; EN 388-4131, EN 420.
Spécification
EN 388 | |
Maille sans coutures | |
Noir | |
Spécifique | |
Gants sans coutures | |
Assemblage automobile, réparation de machines et manipulation de pièces | |
G40 |
Paume, doigts | |
Mousse de nitrile | |
Partiellement texturé | |
Nylon | |
Full-hand Mitt | |
Maille |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants de forme anatomique KleenGuard™