Learn More
KleenGuard™ Gants de forme anatomique KleenGuard™
Product Code. 11720674
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
2XL
Unit Size:
12 paires
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11720674
Brand: KleenGuard™ 40229
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Conçus pour protéger les mains contre les dangers mécaniques. Paumes enduites de mousse nitrile pour une meilleure préhension à sec. Structure nylon tricotée sans coutures assurant respirabilité et confort. EPI de catégorie 2.
  • EPI Catégorie 2 pour travaux intensifs dans les environnements mécaniques et les secteurs de la fabrication et du bâtiment.
  • Paumes enduites de mousse nitrile pour une meilleure préhension à sec
  • Boîte distributrice portative pour faciliter la mobilité et la distribution
  • Notation UE pour la résistance à l’abrasion : 4 - Durabilité accrue.
Compliance
Conforme aux normes ANSI 4 (niveau d’abrasion) ; EN 388-4131, EN 420.
Specifications
Certifications / conformité (Europe) EN 388
Zone enduite Paume, doigts
Structure Maille sans coutures
Coating Material Mousse de nitrile
Couleur Noir
Finition externe Partiellement texturé
Hand Spécifique
Matériau Nylon
Type de produit Gants sans coutures
Dimensions 2XL
Modèle Full-hand Mitt
À utiliser avec (application) Assemblage automobile, réparation de machines et manipulation de pièces
Type de manchette de gant Maille
Séries G40
Longueur (impériale) 10,2 in
Longueur (métrique) 26 cm