Learn More
KleenGuard™ Gants de forme anatomique KleenGuard™
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
12 paires
Description
- Conçus pour les tâches où la résistance, la préhension et la dextérité sont impératives
- Les gants de protection sont dotés d’une préhension lors de la manipulation d’huiles et de graisses industrielles pour des tâches générales
- Maintenez un haut degré de résistance à l’abrasion (EN 388) même après 5 cycles de lavage
- Productivité 25 % supérieure à celle des gants en cuir aux capacités similaires
- Les gants en nylon et en tricot sans couture à l’arrière de la main sont respirables pour un ajustement confortable
- Sans silicone
Compliance
Conforme aux normes ANSI 4 (niveau d’abrasion) ; EN 388-4131, EN 420.
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | EN 388 |
| Zone enduite | Paume, doigts |
| Structure | Maille sans coutures |
| Coating Material | Mousse de nitrile |
| Couleur | Noir |
| Finition externe | Partiellement texturé |
| Hand | Spécifique |
| Matériau | Nylon |
| Type de produit | Gants sans coutures |
| Dimensions | M |
| Afficher plus |