Learn More
DWK Life Sciences Éprouvettes de classe A KIMAX™
Glass Class A cylinders are calibrated To Deliver for greatest accuracy. Double metric scale with reverse graduations makes reading easy.
147.00€ - 388.62€
Spécification
Type de base | Hexagonale |
---|---|
Étalonnage | To Deliver |
Certifications/Conformité | ASTM E438, USP Type I |
Class | A |
Type | Bouteille graduée |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12777927
|
DWK Life Sciences
20028W-250 |
250 mL | 2 mL | N/A | |||||
12787927
|
DWK Life Sciences
20028W-500 |
500 mL | 5 mL | N/A | |||||
12767927
|
DWK Life Sciences
20028W-1000 |
1000 mL | 10 mL | N/A | |||||
Description
- Calibrated “To Deliver”
- Double scale with reverse graduations
- In capacities ranging from 10mL to 1L
- White scales for darker samples
- Hexagonal ground base provides stability
Spécification
Hexagonale | |
ASTM E438, USP Type I | |
Bouteille graduée | |
Blanc | |
Verre borosilicaté |
To Deliver | |
A | |
Safe Gard Bumper | |
Rond | |
Dual |