Learn More
DWK Life Sciences Éprouvettes de classe A KIMAX™
Glass Class A cylinders are calibrated To Deliver for greatest accuracy. Double metric scale with reverse graduations makes reading easy.
Marque:  DWK Life Sciences 20028W-1000
Code produit. 12767927
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Double metric scale
  • Hexagonal ground base
  • Includes: Safe Gard Bumper
Note: Calibration certificate is not offered from manufacturer. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Graduated 50 to 1000mL
To Deliver
Safe Gard Bumper
Rond
A
460 mm
Bouteille graduée
1000 mL
Dual
10mL
Hexagonale
Calibrated “To Deliver”
Blanc
ASTM E438, USP Type I
18.11 in.
±2.5 mL
Verre borosilicaté
Case of 1
10 mL