Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher Apex Accessories
KingFisher Apex est l’instrument de préparation d’échantillons de paillasse le plus facile à utiliser et le plus polyvalent du laboratoire pour 24 et 96 échantillons par cycle. Extraction homogène à haut débit d’ADN, d’ARN, de protéines et de cellules avec une vaste sélection de protocoles d’application validés
189.00€ - 6010.00€
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18466738
|
Thermo Scientific™
24075970 |
Bloc chauffant |
700.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16552442
|
Thermo Scientific™
24079910 |
96 PCR Head |
6010.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16562442
|
Thermo Scientific™
24079920 |
Combi Head |
5970.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16572442
|
Thermo Scientific™
24079930 |
96 DW Head |
6000.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16582442
|
Thermo Scientific™
24079940 |
24 Combi Head |
5980.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16592432
|
Thermo Scientific™
24075910 |
Bloc chauffant |
698.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16502442
|
Thermo Scientific™
24075920 |
Bloc chauffant |
694.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16512442
|
Thermo Scientific™
24075930 |
Bloc chauffant |
694.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16522442
|
Thermo Scientific™
24075940 |
Bloc chauffant |
690.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16532442
|
Thermo Scientific™
24075950 |
Bloc chauffant |
684.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16542442
|
Thermo Scientific™
24075960 |
Bloc chauffant |
678.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16572452
|
Thermo Scientific™
N21445 |
Adaptateur de plaques |
476.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16582452
|
Thermo Scientific™
N21446 |
Adaptateur de plaques |
476.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16592452
|
Thermo Scientific™
N21447 |
Lampe à UV (rechange) |
189.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
KingFisher Apex est un système flexible pour différents types de besoins de traitement d’échantillons qui permet un traitement de particules magnétiques automatisé et hautement polyvalent pour la purification de l’ADN / ARN, des protéines et des cellules à partir de pratiquement n’importe quelle source. Ce système, qui utilise une technologie révolutionnaire de séparation des particules magnétiques, permet une excellente reproductibilité et offre une excellente qualité
L’instrument KingFisher Apex vous permet d’installer deux têtes aimantées et de sélectionner intelligemment l’aimant approprié en fonction de votre protocole.
Apex est fourni avec une tête aimantée incluse. Cependant, vous pouvez acheter des têtes aimantées supplémentaires, des bains à sec et des accessoires.
- Système de purification d’échantillons à haut débit facile à utiliser pour l’automatisation de la purification de l’ADN / ARN, des protéines et des cellules
- Permet une purification polyvalente et à haute vitesse avec des résultats reproductibles
- Interface facile à utiliser avec un écran tactile permettant à l’utilisateur de contrôler tous les détails de l’application et du processus de purification
- Logiciel BindIx pour PC pour plus de commodité
- Vaste sélection de protocoles validés pour différents types d’applications
- Bibliothèque cloud pour une récupération rapide des protocoles
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.