Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher Apex Accessories
Code produit. 16502442 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de produit:
Adaptateur de plaques
Bloc chauffant
Lampe à UV (rechange)
Tête 96 puits profonds
Tête combinée
Tête 24 Combi
Tête 96 PCR
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16502442
Marque: Thermo Scientific™ 24075920
KingFisher Apex est l’instrument de préparation d’échantillons de paillasse le plus facile à utiliser et le plus polyvalent du laboratoire pour 24 et 96 échantillons par cycle. Extraction homogène à haut débit d’ADN, d’ARN, de protéines et de cellules avec une vaste sélection de protocoles d’application validés
KingFisher Apex est un système flexible pour différents types de besoins de traitement d’échantillons qui permet un traitement de particules magnétiques automatisé et hautement polyvalent pour la purification de l’ADN / ARN, des protéines et des cellules à partir de pratiquement n’importe quelle source. Ce système, qui utilise une technologie révolutionnaire de séparation des particules magnétiques, permet une excellente reproductibilité et offre une excellente qualité
  • Système de purification d’échantillons à haut débit facile à utiliser pour l’automatisation de la purification de l’ADN / ARN, des protéines et des cellules
  • Permet une purification polyvalente et à haute vitesse avec des résultats reproductibles
  • Interface facile à utiliser avec un écran tactile permettant à l’utilisateur de contrôler tous les détails de l’application et du processus de purification
  • Logiciel BindIx pour PC pour plus de commodité
  • Vaste sélection de protocoles validés pour différents types d’applications
  • Bibliothèque cloud pour une récupération rapide des protocoles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Bloc chauffant
Format 96
Capacité 96 échantillons
Jetable Non
À utiliser avec (équipement) KingFisher Apex
Quantité 1 unités
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.