Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Pince de tubage, PBT, KT
Pour la régulation sans étape de quantités de débit.
8.60€ - 768.00€
Spécification
Matériau | PBT |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Régulation des débits à variation continue. |
À utiliser avec (application) | Pour la régulation des débits à variation continue |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15834688
|
DWK Life Sciences
286338101 |
S’adapte au dia. ext. du tube de 4,5 mm |
247.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15911581
|
DWK Life Sciences
286338307 |
S’adapte au dia. ext. du tube de 10 mm |
768.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15844688
|
DWK Life Sciences
286338204 |
S’adapte au dia. ext. du tube de 6 mm |
505.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10161731
|
DWK Life Sciences
286338401 |
S’adapte au dia. ext. du tube de 14 mm |
8.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Avec un seul doigt, les débits se régulent en continu dans les flexibles avec la pince à flexible KECK™. Les pinces sont réalisées dans différentes couleurs correspondantes aux différents diamètres de flexible.- Régulation continue de débits
- Manipulation à une main possible
- Le code couleur des pinces correspond aux différents diamètres de flexible
Spécification
PBT | |
Régulation des débits à variation continue. | |
Pour la régulation des débits à variation continue |