Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Pince de tubage, PBT, KT
Pour la régulation sans étape de quantités de débit.
Marque: DWK Life Sciences 286338401
4.47 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23258" pour bénéficier de cette offre.
Description
Avec un seul doigt, les débits dans les tuyaux peuvent être réglés à l’infini avec des colliers de serrage KECK™. Les pinces sont disponibles en différentes couleurs pour les différents diamètres de tuyau.
- Régulation continue des débits
- Manipulation possible à une main
- Codage couleur des pinces en fonction des diamètres de tuyau différents
Spécification
Each | |
Régulation des débits à variation continue. | |
S’adapte au dia. ext. du tube de 14 mm |
PBT | |
Pour la régulation des débits à variation continue | |
Rouge |