Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Pince de tubage, PBT, KT
Pour la régulation sans étape de quantités de débit.
Marque:  DWK Life Sciences 286338204
417.88 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15844688
  • 505.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 29-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Avec un seul doigt, les débits dans les tuyaux peuvent être réglés à l’infini avec des colliers de serrage KECK™. Les pinces sont disponibles en différentes couleurs pour les différents diamètres de tuyau.
  • Régulation continue des débits
  • Manipulation possible à une main
  • Codage couleur des pinces en fonction des diamètres de tuyau différents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
100
Régulation des débits à variation continue.
S’adapte au dia. ext. du tube de 6 mm
PBT
Pour la régulation des débits à variation continue