Learn More
DWK Life Sciences™ Clip KECK™ pour joints coniques, Ni, KCM
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Dimensions:
NS 14
NS 19
NS 29
NS 24
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
Beskrivelse
Pour les applications à des températures très élevées, les pinces à rodage à ressort en acier nickelé de mise à la terre KECK™ constituent un ajout aux clips à joint rodé coniques KECK™ en POM (polyoxyméthylène). Par rapport aux serre-câbles classiques, elles sont faciles et sûres à fixer et sont intrinsèquement stables.
- Faciles et sûres à mettre et dimensionnellement stables
- Bonne stabilité dimensionnelle par rapport aux serre-câbles classiques
Tekniske data
Tekniske data
| Quantité | 100 |
| Matériau | Nickel |
| À utiliser avec (équipement) | À utiliser à des températures très élevées |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation à des températures très élevées ; Fixation des joints rodés coniques |
| Dimensions | NS 14 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion