Learn More
DWK Life Sciences™ Assortiment de clips KECK™, pour joints coniques, en acier inox (1.4310, blanc)
Le collier KECK™ est utilisé pour fixer un raccord à joint rodé standard.
54.75€ - 93.10€
Spécification
Quantité | 10 |
---|---|
Matériau | Acier inox (1.4310, blanc) |
À utiliser avec (équipement) | Fixez les joints en verre contre verre |
À utiliser avec (application) | Joints en verre contre verre sécurisés |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10551993
|
DWK Life Sciences™
290300605 |
NS 14 |
55.60€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10123052
|
DWK Life Sciences™
290300708 |
NS 19 |
61.20€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10011452
|
DWK Life Sciences™
290300202 |
NS 7 |
56.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10633503
|
DWK Life Sciences™
290300305 |
NS 10 |
56.40€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10719474
|
DWK Life Sciences™
290300408 |
NS 12 |
54.75€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10502383
|
DWK Life Sciences™
290300802 |
NS 24 |
64.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10153002
|
DWK Life Sciences™
290300905 |
NS 29 |
79.35€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10662183
|
DWK Life Sciences™
290301104 |
NS 34 |
93.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Les pinces KECK™ sont des pinces à rodage de mise à la terre utilisées pour sécuriser les connexions de joints rodés standard dans les appareils en verre et sont caractérisées par leur manipulation facile et leur excellente résilience. Les pinces sont disponibles en différents matériaux (métal ou polyoxyméthylène).
- Stabilité dimensionnelle avec d’excellentes propriétés de ressort
- Faciles, sûres et rapides à configurer
Spécification
10 | |
Acier inox (1.4310, blanc) | |
Fixez les joints en verre contre verre | |
Joints en verre contre verre sécurisés |