Learn More
DWK Life Sciences™ Assortiment de clips KECK™, pour joints coniques, en acier inox (1.4310, blanc)
Code produit. 10011452 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Dimensions:
NS 10
NS 12
NS 14
NS 19
NS 29
NS 34
NS 7
NS 24
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10011452
Marque: DWK Life Sciences™ 290300202
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le collier KECK™ est utilisé pour fixer un raccord à joint rodé standard.
Les pinces KECK™ sont des pinces à rodage de mise à la terre utilisées pour sécuriser les connexions de joints rodés standard dans les appareils en verre et sont caractérisées par leur manipulation facile et leur excellente résilience. Les pinces sont disponibles en différents matériaux (métal ou polyoxyméthylène).
  • Stabilité dimensionnelle avec d’excellentes propriétés de ressort
  • Faciles, sûres et rapides à configurer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10
Matériau Acier inox (1.4310, blanc)
À utiliser avec (équipement) Fixez les joints en verre contre verre
À utiliser avec (application) Joints en verre contre verre sécurisés
Dimensions NS 7