Learn More
DWK Life Sciences™ Assortiment de clips KECK™, pour joints coniques, en acier inox (1.4310, blanc)
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Dimensions:
NS 10
NS 12
NS 14
NS 19
NS 29
NS 34
NS 7
NS 24
Conditionnement:
10 pièces
Description
Les pinces KECK™ sont des pinces à rodage de mise à la terre utilisées pour sécuriser les connexions de joints rodés standard dans les appareils en verre et sont caractérisées par leur manipulation facile et leur excellente résilience. Les pinces sont disponibles en différents matériaux (métal ou polyoxyméthylène).
- Stabilité dimensionnelle avec d’excellentes propriétés de ressort
- Faciles, sûres et rapides à configurer
Spécification
Spécification
| Quantité | 10 |
| Matériau | Acier inox (1.4310, blanc) |
| À utiliser avec (équipement) | Fixez les joints en verre contre verre |
| À utiliser avec (application) | Joints en verre contre verre sécurisés |
| Dimensions | NS 12 |