Learn More
Kaolin, pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10752574
Kaolin, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10752574
2.5 kg, Bouteille en plastique
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10752574
Marque: Thermo Scientific Acros 211740025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1332-58-7
Formule moléculaire Al2H4O9Si2
Poids moléculaire (g/mol) 258.16
Numéro MDL MFCD00062311
Clé InChI NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kaolin, china clay, argilla, glomax, porcelain clay, bolus alba, white bole, hydrated aluminum silicate, kaolin clay slurry, alphagloss
CID PubChem 56841936
Nom IUPAC oxo-oxoalumanylloxy-[oxo(oxoalumanylloxy)silyl]oxysilane ; dihydrate
SMILES O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Kaolin
Point de fusion 1750.0°C
Couleur Beige
Forme physique Poudre
Quantité 2.5 kg
Merck Index 14,5282
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in cold acids and alkali hydroxides
Poids de la formule 258.2
Qualité Pures
Perte à la dessiccation 1.5% max.
Perte par calcination 10.8% to 11.8%
Conditionnement Bouteille en plastique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465235 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/08/2024 Catalog Number211740025,211740100,211740010
Numéro de lotA0459927 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/02/2024 Catalog Number211740025,211740100,211740010
Numéro de lotA0456188 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/09/2023 Catalog Number211740025,211740100,211740010
Numéro de lotA0454625 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number211740025,211740100,211740010
Numéro de lotA0449731 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2023 Catalog Number211740025,211740100,211740010
Nom du produit
Kaolin, pur, Thermo Scientific Chemicals >