Learn More
Oxyde d’aluminium, 99,7+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10441641
Oxyde d’aluminium, 99,7+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10441641
250 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10441641
Marque: Thermo Scientific Acros 215702500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie sur colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Point d’ébullition 2977.0°C
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide
Point de fusion 2030.0°C
Note relative au nom Extra Pure
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.7+%
Formule linéaire AI2O3
Fieser 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9
Merck Index 15, 350
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly sol. in alkaline sol.(forming hydroxides), practically insoluble in non-polar organic, solvents, difficultly soluble in mineral acids
Nom IUPAC dialuminium ; oxygène(2-)
Poids de la formule 101.96
Pourcentage de pureté ≥99.7%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 3.97
Densité 3.9700g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467273 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/11/2024 Catalog Number215700010,215702500,215700250,215700050
Numéro de lotA0463625 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/06/2024 Catalog Number215700010,215702500,215700250,215700050
Numéro de lotA0461005 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/03/2024 Catalog Number215700010,215702500,215700250,215700050
Numéro de lotA0454995 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number215700010,215702500,215700250,215700050
Numéro de lotA0452295 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number215700010,215702500,215700050
Nom du produit
Oxyde d’aluminium, 99,7+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals >