Learn More
Anritsu™ Sondes à aimant de type K
Sondes dotées d’aimants pour permettre la fixation sur les surfaces de mesure. Les sondes à aimant de type K Anritsu™ sont des capteurs de température conçus pour les surfaces fixes.
682.00€ - 855.00€
Spécification
Durée d’analyse | 2,0 sec |
---|---|
Type | Thermocouple K |
Matériau | Chromel-alumel |
Code produit | Marque | Description | Précision | max. (métrique) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Précision | max. (métrique) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11932139
|
Anritsu™
MG22KGW1ANP |
Taille de la tête : 32 x 27 x 34 mm (L x l x P) | plusmn;1,4deg;C (surface à 100deg;C) | le; 400deg;C | Carré standard |
855.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||
11942139
|
Anritsu™
MG11KTS1ANP |
Taille de la tête : 14 x 24 mm (Ø x L) | plusmn;1,3deg;C (surface à 100deg;C) | le; 250deg;C | Rond miniature |
682.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||
Description
- Conçue pour une surface fixe
- Disponible avec un encombrement carré ou rond
- Sonde magnétique pouvant être fixée à une surface en acier
- Contact par thermocouple
Spécification
2,0 sec | |
Thermocouple K | |
Chromel-alumel |