Learn More
Anritsu™ Sondes à aimant de type K
Click to view available options
max. (métrique):
le; 250deg;C
le; 400deg;C
Modèle:
Carré standard
Rond miniature
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conçue pour une surface fixe
- Disponible avec un encombrement carré ou rond
- Sonde magnétique pouvant être fixée à une surface en acier
- Contact par thermocouple
Spécification
Spécification
| Précision | plusmn;1,3deg;C (surface à 100deg;C) |
| Durée d’analyse | 2,0 sec |
| Description | Taille de la tête : 14 x 24 mm (Ø x L) |
| max. (métrique) | le; 250deg;C |
| Type | Thermocouple K |
| Matériau | Chromel-alumel |
| Modèle | Rond miniature |