Learn More
Anritsu™ Sondes à aimant de type K
Sondes dotées d’aimants pour permettre la fixation sur les surfaces de mesure. Les sondes à aimant de type K Anritsu™ sont des capteurs de température conçus pour les surfaces fixes.
Marque: Anritsu™ MG22KGW1ANP
Description
- Conçue pour une surface fixe
- Disponible avec un encombrement carré ou rond
- Sonde magnétique pouvant être fixée à une surface en acier
- Contact par thermocouple
Spécification
plusmn;1,4deg;C (surface à 100deg;C) | |
Taille de la tête : 32 x 27 x 34 mm (L x l x P) | |
Thermocouple K | |
Carré standard |
2,0 sec | |
le; 400deg;C | |
Chromel-alumel |