Learn More
Justrite™ Plateau de déversement EcoPolyBlend™
Conception légère et à profil bas pour le contrôle des déversements à petite échelle
110.00€ - 170.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
Type | Plateau de rétention |
À utiliser avec (application) | Parfait pour les applications de remplissage et de versement |
Résistant | Produits chimiques |
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Profondeur (impériale) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Profondeur (impériale) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12991265
![]() |
Justrite™
28716 |
20 gal. | 26 in | 38 in |
146.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12981265
![]() |
Justrite™
28715 |
12 gal. | 16 in | 46 in |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12911275
![]() |
Justrite™
28718 |
23 gal. | 34 po | 37,75 in |
170.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12921275
|
Justrite™
28719 |
29 gal. | 33 po | 47 in | N/A | ||||||
Description
- Respectueux de l’environnement : composé à 100 % de polyéthylène recyclé
- Ne rouille pas et ne se corrode pas
- Fond à nervures en relief pour plus de rigidité
- Températures de service comprises entre -34 et +49°C (-30° et +120°F)
Spécification
Noir | |
Plateau de rétention | |
Produits chimiques | |
13,97 cm |
Polyéthylène | |
Parfait pour les applications de remplissage et de versement | |
5,5 in |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Justrite™ Plateau de déversement EcoPolyBlend™