Learn More
Justrite™ Plateau de déversement EcoPolyBlend™
GREENER_CHOICE
Code produit. 12981265
Click to view available options
Capacité (impériale):
12 gal.
20 gal.
23 gal.
29 gal.
Profondeur (impériale):
16 in
26 in
33 po
34 po
Largeur (impériale):
37,75 in
38 in
46 in
47 in
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12981265
Marque: Justrite™ 28715
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conception légère et à profil bas pour le contrôle des déversements à petite échelle
  • Respectueux de l’environnement : composé à 100 % de polyéthylène recyclé
  • Ne rouille pas et ne se corrode pas
  • Fond à nervures en relief pour plus de rigidité
  • Températures de service comprises entre -34 et +49°C (-30° et +120°F)
Spécification
Couleur Noir
Capacité (impériale) 12 gal.
Capacité (métrique) 45 L
Matériau Polyéthylène
Type Plateau de rétention
À utiliser avec (application) Parfait pour les applications de remplissage et de versement
Résistant Produits chimiques
Largeur (impériale) 46 in
Largeur (métrique) 116,8 cm
Hauteur (impériale) 5,5 in
Hauteur (métrique) 13,97 cm
Profondeur (impériale) 16 in
Profondeur (métrique) 40,64 cm