Learn More
Cytiva Kits de démarrage pour dispositifs centrifuges Jumbosep™
Le kit de démarrage pour dispositifs centrifuges Jumbosep™ remplace la dialyse, les précipitations chimiques et la lyophilisation.
205.00€ - 241.00€
Spécification
Description | EFA :15,2 cm2 |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Quantité | 4/boîte |
Volume (métrique) | 20 à 60 mL (échantillon) |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17124721
|
Cytiva
FD000K65 |
Kit de démarrage générique |
205.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17144721
|
Cytiva
FD003K65 |
Kit de démarrage de 3 kDa |
241.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 25-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17164721
|
Cytiva
FD010K65 |
Kit de démarrage de 10 kDa |
241.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17174721
|
Cytiva
FD030K65 |
Kit de démarrage de 30 kDa |
241.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 25-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17184721
|
Cytiva
FD100K65 |
Kit de démarrage de 100 kDa |
237.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 25-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17194721
|
Cytiva
FD300K65 |
Kit de démarrage de 300 kDa |
241.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 25-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Concentre généralement des volumes d’échantillons de 60 ml à 5 ml en 30 minutes
- Fournit des taux de récupération élevés, généralement > 90 %
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
EFA :15,2 cm2 | |
Non stérile | |
4/boîte | |
20 à 60 mL (échantillon) |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Kits de démarrage pour dispositifs centrifuges Jumbosep™