Learn More
Cytiva Kits de démarrage pour dispositifs centrifuges Jumbosep™
Code produit. 17194721
Click to view available options
Type:
Kit de démarrage de 100 kDa
Kit de démarrage de 10 kDa
Kit de démarrage de 300 kDa
Kit de démarrage de 30 kDa
Kit de démarrage de 3 kDa
Kit de démarrage générique
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 17194721
Marque: Cytiva FD300K65
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le kit de démarrage pour dispositifs centrifuges Jumbosep™ remplace la dialyse, les précipitations chimiques et la lyophilisation.
  • Concentre généralement des volumes d’échantillons de 60 ml à 5 ml en 30 minutes
  • Fournit des taux de récupération élevés, généralement > 90 %
  • Usage exclusivement réservé à la recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Orange
Description EFA :15,2 cm2
Matériau (membrane) PES
Stérilité Non stérile
Quantité 4/boîte
Type Kit de démarrage de 300 kDa
Volume (métrique) 20 à 60 mL (échantillon)