Learn More
Cytiva Kits de démarrage pour dispositifs centrifuges Jumbosep™
Click to view available options
Type:
Kit de démarrage de 100 kDa
Kit de démarrage de 10 kDa
Kit de démarrage de 300 kDa
Kit de démarrage de 30 kDa
Kit de démarrage de 3 kDa
Kit de démarrage générique
Conditionnement:
4 pièces
Description
- Concentre généralement des volumes d’échantillons de 60 ml à 5 ml en 30 minutes
- Fournit des taux de récupération élevés, généralement > 90 %
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
Spécification
| Couleur | Gris |
| Description | EFA :15,2 cm2 |
| Matériau (membrane) | PES |
| Stérilité | Non stérile |
| Quantité | 4/boîte |
| Type | Kit de démarrage de 3 kDa |
| Volume (métrique) | 20 à 60 mL (échantillon) |