Learn More
Trajan™ Seringue Jumbo
Contient et distribue de grands volumes de gaz. Légère et idéale pour l’étalonnage des équipements médicaux.
840.00€ - 1450.00€
Spécification
Matériau | Acrylic, Acrylique (cylindre) |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour l’étalonnage des équipements médicaux tels que les respirateurs et les spiromètres, ainsi que pour l’échantillonnage par cheminée et par air |
Type de produit | Seringue Jumbo |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10751042
|
Trajan™
009920 |
1 l |
840.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10300811
|
Trajan™
009910 |
500 ml |
841.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10045470
|
Trajan™
009930 |
2000 ml |
1450.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Contient et distribue de grands volumes de gaz.Léger et idéal pour l’étalonnage des équipements médicaux.
- Conçue pour la rétention et la distribution de grands volumes de gaz
- Corps en acrylique à usage intensif
- Accès facile à l’échantillon pour l’ajout de normes ou le retrait de sous-échantillons via un port secondaire
- La tige du piston peut être dévissée pour faciliter le transport et le stockage
- Idéal pour l’étalonnage des équipements médicaux tels que les respirateurs et les spiromètres, ainsi que pour l’échantillonnage par cheminée et par air.
Spécification
Acrylic, Acrylique (cylindre) | |
Pour l’étalonnage des équipements médicaux tels que les respirateurs et les spiromètres, ainsi que pour l’échantillonnage par cheminée et par air | |
Seringue Jumbo |