Learn More
Trajan™ Seringue Jumbo
Click to view available options
Volume (métrique):
500 ml
1 l
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Contient et distribue de grands volumes de gaz.Léger et idéal pour l’étalonnage des équipements médicaux.
- Conçue pour la rétention et la distribution de grands volumes de gaz
- Corps en acrylique à usage intensif
- Accès facile à l’échantillon pour l’ajout de normes ou le retrait de sous-échantillons via un port secondaire
- La tige du piston peut être dévissée pour faciliter le transport et le stockage
- Idéal pour l’étalonnage des équipements médicaux tels que les respirateurs et les spiromètres, ainsi que pour l’échantillonnage par cheminée et par air.
Spécification
Spécification
| Matériau | Acrylic, Acrylique (cylindre) |
| À utiliser avec (application) | Pour l’étalonnage des équipements médicaux tels que les respirateurs et les spiromètres, ainsi que pour l’échantillonnage par cheminée et par air |
| Type de produit | Seringue Jumbo |
| Modèle | 500MAR-LL-GT |
| Volume (métrique) | 500 ml |