Learn More
Trajan™ Seringue Jumbo
Contient et distribue de grands volumes de gaz. Légère et idéale pour l’étalonnage des équipements médicaux.
Marque:  Trajan™ 009930
Code produit. 10045470
  • 1450.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Contient et distribue de grands volumes de gaz.Léger et idéal pour l’étalonnage des équipements médicaux.
  • Conçue pour la rétention et la distribution de grands volumes de gaz
  • Corps en acrylique à usage intensif
  • Accès facile à l’échantillon pour l’ajout de normes ou le retrait de sous-échantillons via un port secondaire
  • La tige du piston peut être dévissée pour faciliter le transport et le stockage
  • Idéal pour l’étalonnage des équipements médicaux tels que les respirateurs et les spiromètres, ainsi que pour l’échantillonnage par cheminée et par air.
Spécification
Spécification
Acrylic, Acrylique (cylindre)
Pour l’étalonnage des équipements médicaux tels que les respirateurs et les spiromètres, ainsi que pour l’échantillonnage par cheminée et par air
Seringue Jumbo
2000MAR-LL-GT
Trajan™
Corps de 130 mm
245 mm
Échelle majeure de 200 ml, échelle mineure de 100 ml
2000 ml