Learn More
Hughes Douche à réservoir à gaine isolante
Click to view available options
Capacité (métrique):
350 L
1500 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Douche à réservoir d’urgence isolée avec dispositif de lavage des yeux / du visage, à utiliser dans les climats chauds non dangereux
- Les modèles à gaine isolante maintiennent une température constante
- Convient à une utilisation lorsque la pression de l’eau est insuffisante
- Unité de lavage oculaire/facial montée sur le côté
- Conçue pour satisfaire aux normes ANSI et les dépasser en fournissant de l’eau tiède pendant plus de 15 minutes à un débit garanti de 76 litres par minute, même lorsqu’il n’y a pas de raccordement au réseau d’eau public
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 350 L |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de produit | Douche à réservoir |