Learn More
Fisherbrand™ Bains-marie Isotemp™ Deluxe à usage général
Choisissez des bains-marie à usage général, conçus pour délivrer une température constante pour des résultats fiables et un fonctionnement aisé.
784.00€ - 1860.00€
Spécification
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
---|---|
Type de contrôleur | Numérique |
Affichage | LCD monochrome |
Comprend | Couvercle à pignon en polycarbonate, plateau diffuseur |
Matériau | Acier revêtu de poudre époxy |
Code produit | Marque | Modèle | Capacité (métrique) | Dimensions (P x l x H) intérieures | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Capacité (métrique) | Dimensions (P x l x H) intérieures | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15355877
|
Fisherbrand™
FSGPD02 |
Isotemp GPD 02 | 2 L | 5,4 x 6,1 x 5,99 in (138 x 155 x 150 mm) | 230 x 199 x 233 mm (9,1 x 7,8 x 9,2 in) |
784.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
15365877
|
Fisherbrand™
FSGPD2S |
Isotemp GPD 2S | 2 L | 6 x 11,8 x 2,69 in (153 x 300 x 65 mm) | 9,7 x 14 x 9,1 in (246 x 355 x 232 mm) |
830.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15375877
|
Fisherbrand™
FSGPD05 |
Isotemp GPD 05 | 5 L | 6,1 x 11,8 x 5,99 in (154 x 300 x 150 mm) | 9,7 x 14 x 9,1 in (246 x 355 x 232 mm) |
960.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15385877
|
Fisherbrand™
FSGPD10 |
Isotemp GPD 10 | 10 L | 11,9 x 13 x 5,99 in (301 x 330 x 150 mm) | 15,5 x 15,1 x 9,2 in (393 x 383 x 233 mm) |
909.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15315887
|
Fisherbrand™
FSGPD15D |
Isotemp GPD 15D | 15 L (5L / 10L) | 6,1 x 11,8 x 5,99 in (154 x 300 x 150 mm) ; 11,9 x 13 x 5,99 in (301 x 330 x 150 mm) | 15,4 x 23,1 x 9,2 in (392 x 587 x 233 mm) |
1860.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15395877
|
Fisherbrand™
FSGPD20 |
Isotemp GPD 20 | 20 L | 11,7 x 19,7 x 5,99 in (297 x 500 x 150 mm) | 15,4 x 21,8 x 9,2 in (392 x 555 x 233 mm) |
1260.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15305887
|
Fisherbrand™
FSGPD28 |
Isotemp GPD 28 | 28 L | 11,7 x 19,7 x 7,99 in (297 x 500 x 200 mm) | 15,4 x 21,8 x 11,1 in (392 x 555 x 282 mm) |
1345.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
Description
Parfaits pour les applications industrielles, pharmaceutiques cliniques ou biomédicales, les bains-marie de luxe à usage général Fisherbrand™ Isotemp™ offrent une technologie puissante dans un format compact. Disponibles dans une variété de tailles pour répondre à un large éventail d’exigences d’application, les bains-marie Isotemp sont conçus pour fournir une température constante pour des résultats fiables et un fonctionnement simple.
- Encombrement réduit, par rapport aux modèles précédents
- Le régulateur de température avancé est conçu pour une fonctionnalité étendue.
- Nouvelles alarmes sonores
- Sauvegardent facilement les paramètres couramment utilisés avec les préréglages de température
- Simples à utiliser et à surveiller grâce à un affichage graphique basé sur des icônes
- La charnière renforcée supporte le maintien du couvercle en position ouverte et en facilite le retrait.
- Protègent le bain contre les risques d’endommagement et de surchauffe grâce à une protection contre le faible niveau de fluide
Spécification
Acier inoxydable | |
LCD monochrome | |
Acier revêtu de poudre époxy | |
±0,2°C |
Numérique | |
Couvercle à pignon en polycarbonate, plateau diffuseur | |
3 | |
±0,2°C |