Learn More
Fisherbrand™ Bains-marie Isotemp™ Deluxe à usage général
Choisissez des bains-marie à usage général, conçus pour délivrer une température constante pour des résultats fiables et un fonctionnement aisé.
Marque: Fisherbrand™
600.39 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 7.00000kg
Description
Idéaux pour les applications industrielles, pharmaceutiques cliniques et biomédicales, les bains-marie Fisherbrand™ Isotemp™ Deluxe à usage général fournissent une technologie puissante dans un format compact. Disponible en plusieurs tailles pour satisfaire aux exigences d’une large gamme d’applications, les bains-marie Isotemp sont conçus pour délivrer une température constante pour des résultats fiables et sont faciles à utiliser.
- Encombrement réduit, par rapport aux modèles précédents
- Le contrôleur de température avancé est conçu pour une fonctionnalité étendue
- Nouvelles alarmes sonores
- Enregistrez facilement les réglages fréquemment utilisés grâce aux préréglages de température
- Fonctionnement et surveillance simples grâce à un affichage graphique basé sur des icônes
- Conception à charnière améliorée pour une configuration à couvercle ouvert et un retrait facile du couvercle
- Aide à éviter les surchauffes et l’endommagement du bain grâce à une protection contre les faibles niveaux de liquide
- Compatible avec les microbilles thermiques (vendues séparément)
Spécification
Acier inoxydable | |
Bain-marie 2L peu profond à usage général Deluxe | |
UL, CE, FDA Classe I | |
LCD monochrome | |
Couvercle à pignon en polycarbonate, plateau diffuseur | |
Isotemp GPD 2S | |
±0,2°C | |
6 x 11,8 x 2,69 in (153 x 300 x 65 mm) | |
2,2-2,7 / 1,0-1,3 (120V/230V) |
Numérique | |
2 L | |
Ambiante à 100°C | |
300W | |
Acier revêtu de poudre époxy | |
3 | |
±0,2°C | |
9,7 x 14 x 9,1 in (246 x 355 x 232 mm) |