Learn More
DuPont™ Blouse Tyvek™ IsoClean™ à col rond
Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
3XL
Description
- Disponible du S au XXXL
- Traitées en salle blanche et stérilisées par irradiation aux rayons gamma.
- Coutures internes liées.
- Élastiques tunnelisés aux poignets.
- Fermeture avant à clipser pour un enfilage et un retrait faciles.
Spécification
Spécification
Type de produit | Froc |
Dimensions | Moyenne |
Matériau | Tyvek™ IsoClean™ |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Boutons pression |
Type de manchette | Élastique tunnelisé |
Jetable | Oui |
Stérilité | Stérile |
Type de collier | Lié |
Type de couture | Coutures internes liées |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
Dupont Tyvek Packaging for CE certified IsoClean garments
-
Dupont Tyvek IsoClean design
-
DuPont Tyvek IsoClean
Documents
Scientific Resources
Posters
Clenroom gowning Poster FR
Taille: 526.6 kB
Clenroom gowning Poster
Taille: 516.2 kB
Product Information
Product Information
IsoClean FAQ
Taille: 130.5 kB
IsoClean FAQ
Taille: 122.3 kB
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
AHS2414138 | Certificat de stérilité | 20/07/2024 | D15466127 |
AHS2413112 | Certificat de stérilité | 20/07/2024 | D15466127 |
AHS2403177 | Certificat de stérilité | 05/04/2024 | D15466127 |
AHS2409141 | Certificat de stérilité | 05/04/2024 | D15466127 |
AHS2350166 | Certificat de stérilité | 18/01/2024 | D15466127 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DuPont™ Blouse Tyvek™ IsoClean™ à col rond >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu