Learn More
Hopen™ Iso Air Cleanroom Masks with Earloops
ISO Air cleanroom masks are ISO 5 Grade B with optimal comfort thanks to soft and non-irritating elastics. Made with Mass Balance approach from recycled materials.
Marque: Hopen™ 60.712L
Code nomenclature Nacres: HA.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.28000kg
Description
- Faible émission de particules : Test Helmke drum pour une utilisation dans des salles blanches
- Grande efficacité de filtration des particules, des bactéries et des virus
- Adaptable aux utilisateurs et aux protocoles avec deux tailles disponibles
- Les fixations à la tête améliorent le confort de l’utilisateur en le rendant plus facile à mettre
- La technologie Softex limite le risque de contamination par les particules tout en réduisant le risque d’irritation cutanée pour l’utilisateur
- La technologie d’élastique double et de pliage Origami garantit un ajustement optimal
- Le pince-nez réglable et malléable empêche les lunettes de s’embuer
- La gamme ISO AIR est fabriquée dans une salle blanche classée ISO 8
- Fabriqué en France
Spécification
Cleanroom Face Mask | |
Contours d’oreille | |
60.712 | |
Classe 100/ISO 5 | |
Secteur |
Blanc | |
L | |
Grade B | |
> 99% |