Learn More
Hopen™ Masques pour salle blanche Iso Air avec contours d’oreille
GREENER_CHOICE
Les masques pour salles blanches ISO Air sont de grade B ISO 5 avec un confort optimal grâce aux élastiques doux et non irritants. Fabriqué avec l’approche Mass Balance à partir de matériaux recyclés.
Marque:  Hopen™ 60.712M
Code produit. 17714789
  • 221.00€ / 400 pièces
Expédition estimée: 28-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Faible émission de particules : Test Helmke drum pour une utilisation dans des salles blanches
  • Grande efficacité de filtration des particules, des bactéries et des virus
  • Adaptable aux utilisateurs et aux protocoles avec deux tailles disponibles
  • Les fixations à la tête améliorent le confort de l’utilisateur en le rendant plus facile à mettre
  • La technologie Softex limite le risque de contamination par les particules tout en réduisant le risque d’irritation cutanée pour l’utilisateur
  • La technologie d’élastique double et de pliage Origami garantit un ajustement optimal
  • Le pince-nez réglable et malléable empêche les lunettes de s’embuer
  • La gamme ISO AIR est fabriquée dans une salle blanche classée ISO 8
  • Fabriqué en France
Spécification
Spécification
Cleanroom Face Mask
Contours d’oreille
Plissée, 60.712
Classe 100/ISO 5
Secteur
Blanc
M
Grade B
> 99%
Nom du produit
Hopen™ Masques pour salle blanche Iso Air avec contours d’oreille > Masques pour salle blanche Iso Air avec contours d’oreille ; Couleur : Blanc ; Taille : M ; Classe de salle blanche : Classe 100/ISO 5 ; À utiliser avec (application) : Secteur ; Style : Plissée