Learn More
Nickel Electro™ Béchers en acier inox avec bec verseur
Ce bécher de laboratoire en acier inox durable est incassable et ne s’écaille pas, ce qui le rend adapté aux applications de laboratoire.
Marque:  Nickel Electro™ 204
Code produit. 11419569
  • 97.65€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Bécher de laboratoire en acier inox durable
  • Béchers en acier inox 304 
  • Ne risquent pas de se briser ou de s’ébrécher
  • Conviennent aux applications de laboratoire depuis 
  • Toutes les surfaces sont non réactives 
  • Sans absorption
Spécification
Spécification
75 mm
Acier inoxydable
Bec verseur
700 ml
172 mm
Bécher
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1424043 Type de certificatCertificat de conformité Date30/03/2025 Catalog Number204
Numéro de lot1423664 Type de certificatCertificat de conformité Date26/03/2025 Catalog Number204
Numéro de lot1423662 Type de certificatCertificat de conformité Date23/02/2025 Catalog Number204
Numéro de lot1423663 Type de certificatCertificat de conformité Date21/02/2025 Catalog Number204
Numéro de lot1421959 Type de certificatCertificat de conformité Date08/02/2025 Catalog Number204
Nom du produit
Nickel Electro™ Béchers en acier inox avec bec verseur > Capacité : 0.7L