Learn More
Brady™ Panneau ISO 7010 - Équipement de rinçage des yeux
Évitez les accidents coûteux grâce aux panneaux de sécurité ISO 7010 pour un impact et une reconnaissabilité optimaux.
Brand: Brady™ 815559
Description
- PP
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Specifications
ISO 7010 | |
PP | |
Intérieur et extérieur | |
1,501 mm | |
-40°C à 120°C | |
Monde entier |
PIC E011-200x200-PP-CRD/1 | |
1 de chaque | |
200 mm | |
200 mm | |
Carré | |
Blanc sur vert |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.