Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ CCR5-bla U2OS Cells
The Tango™ CCR5-bla U2OS cells contain the human Chemokine (C-C Motif) Receptor 5 (CCR5) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marque: Thermo Scientific™ K1788
Description
The Tango™ CCR5-bla U2OS cells contain the human Chemokine (C-C Motif) Receptor 5 (CCR5) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ CCR5-bla U2OS cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of MIP-1a. In addition, Tango™ CCR5-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
Spécification
NM_000579.1 | |
Division cellulaire | |
Queue native | |
FRET | |
Cellules CCR5-bla U2OS, protocole de dosage CCR5-bla U2OS, certificat d’analyse | |
GeneBLAzer™, Tango™ | |
Point final | |
CCR5 | |
U2OS | |
GPCR |
Recrutement de la bêta-arrestine cellulaire | |
Contenu : Cellules K1788 Tango™ CCR5-bla U2OS (le kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solution D et d’autres matériaux sont requis séparément ; reportez-vous au protocole). Comprend : • Cellules Tango™ CCR5-bla U2OS • Protocole de dosage Tango™ CCR5-bla U2OS • Certificat d’analyse Stockage : Les cellules Tango™ CCR5-bla U2OS sont expédiées sur de la glace sèche et doivent être conservées dans de l’azote liquide immédiatement après réception. |
|
Fluorescent | |
CCR5 | |
Origine de clones à cellule unique | |
8 x 106 cellules | |
BLA (bêta-lactamase) | |
Cellule U2OS | |
Tango™ |