Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ EDG7-bla U2OS Cells
Tango™ EDG7-bla U2OS cells contain the human Endothelial Differentiation Gene 7 (EDG7) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marque: Thermo Scientific™ K1849
Description
Tango™ EDG7-bla U2OS cells contain the human Endothelial Differentiation Gene 7 (EDG7) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase reporter gene under the control of a UAS response element. The Tango™ EDG7-bla U2OS cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of LPA. In addition, Tango™ EDG7-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions.
Spécification
NM_012152.1 | |
Division cellulaire | |
Queue native | |
FRET | |
Origine de clones à cellule unique | |
8 x 106 cellules | |
BLA (bêta-lactamase) | |
Division cellulaire | |
Tango™ |
Recrutement de la bêta-arrestine cellulaire | |
Les lignées cellulaires Tango™ sont expédiées dans de la neige carbonique. Conserver dans de l’azote liquide immédiatement après réception ou dégeler pour une utilisation immédiate. | |
Fluorescent | |
Récepteur couplé aux protéines G (GPCR) | |
Tango™ | |
Point final | |
EDG7 | |
U2OS | |
GPCR |