Learn More
Micronova™ Rouleau CSLB™ MicroSeal™
Assure un joint efficace entre le gant et le vêtement. Le rouleau Micronova™ CSLB™ Microseal™ comprend des perforations pour le déchirement à des longueurs optimales.
Marque: Micronova™ CSLB-34WHIR
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 3.10000kg
Description
Assure un joint efficace entre le gant et le vêtement.Le rouleau Micronova™ CSLB™ Microseal™ comprend des perforations pour le déchirement à des longueurs optimales.
Le ruban d’étanchéité des poignets MicroSeal™ irradié Micronova est un ruban en polyéthylène à faible densité et à faible dégazage avec adhésif acrylique se décollant proprement et sensible à la pression ainsi que des perforations à intervalles de 7,6 cm (3 po) permettant aux utilisateurs d’assembler des éléments et de le déchirer à des longueurs optimales pour fixer le gant au vêtement. Disponible en largeurs de 0,5 à 3 pouces (1,27 à 7,62 cm) ; les plus petites largeurs sont idéales pour l’étanchéité des plaques lors de la surveillance de l’environnement.
- Ruban en polyéthylène irradié conforme
- Adhésif acrylique sensible à la pression
- Joint efficace entre le gant et le vêtement
- Perforations à intervalles de 7,6 cm (3 po)
- Disponible en largeurs de 0,5 à 3 pouces (1,27 à 7,62 cm)
- Plus petites largeurs pour l’étanchéité des plaques lors de la surveillance de l’environnement.
- Ruban à faible densité et à faible dégazage
- Enroulé sur un mandrin en plastique de 3 pouces (7,62 cm) sans revêtement
- Le rouleau de 18 yards (16,45 m) fournit environ 42 joints ; le rouleau de 36 yd (32,9 m), 84 joints
- Convient aux applications de transformation alimentaire et de production pharmaceutique
- Irradiation aux rayons gamma pour les zones aseptiques
Spécification
Non autoclavable | |
Blanc | |
Rouleau pour salle blanche | |
Aseptique, combinaison hazmat et de sécurité, scellage plaque RODAC | |
16°C à 27°C | |
18 yd | |
0,75 po |
Acrylique | |
Polyéthylène | |
Stérile | |
60°F à 80°F | |
16,5 m x 19,05 mm (18 yd x 0,75 po) | |
16,5 m | |
19,05 mm |