Learn More
Micronova™ Ruban en vinyle irradié pour salle blanche
Un ruban en vinyle irradié à faible teneur en particules et en poids biologique pour une utilisation dans des applications en salle blanche critiques et aseptiques
Marque:  Micronova™ EGVFP-34TRIRM
Description
Le ruban pour salle blanche en vinyle irradié Fisherbrand.adhère solidement aux plastiques, polymères et à l’acier inoxydable sans laisser de résidus adhésifs lorsqu’il est retiré. Traité dans un environnement propre, ce ruban est conçu pour une utilisation industrielle légère, la construction propre et les zones de traitement stériles.
  • Ruban en vinyle irradié pratique avec adhésif en caoutchouc
  • Forme un lien solide avec les plastiques, les polymères et l’acier inox
  • Ne laisse pas de résidus adhésifs lors du retrait
  • Idéal pour la préparation des milieux, la mise en lots, le codage couleur et l’emballage dans des milieux aseptiques
  • Excellent pour les zones de construction propres
  • Inscriptible avec un stylo pour salle blanche
  • Conçu pour une utilisation dans des applications critiques et aseptiques en salle blanche
  • Traité pour salle blanche et enroulé autour d’un mandrin en plastique de 3 po (7,62 cm)
  • Fourni avec une certification complète d’irradiation et de traçabilité des lots
  • Conditionnement double individuel
  • Disponible en plusieurs largeurs
  • Longueur du rouleau : 33 m (36 yd.)
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Transparent
Stérile
60°F à 80°F
33 m x 19,05 mm (36 yd x 0,75 po)
33 m
19,05 mm
Caoutchouc
Vinyle
Scellage de plaques, marquage et codage couleur dans des environnements aseptiques
16°C à 27°C
36 yd
0,75 in