Learn More
Fisherbrand™ Ruban en vinyle irradié pour salle blanche
Code produit. 16245162 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Transparent
Dimensions (LxW):
33 m x 12,7 mm (36 yd x 0,5 po)
33 m x 12,8 mm (36 yd x 0,5 po)
33 m x 25,4 mm (36 yd x 1 po)
33 m x 50,8 mm (36 yd x 2 po)
33 m x 19,05 mm (36 yd x 0,75 po)
Conditionnement:
16 pièces
24 pièces
36 pièces
Code produit. 16245162
Marque: Fisherbrand™ EGVFP1TRIR
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Un ruban en vinyle irradié à faible teneur en particules et en poids biologique pour une utilisation dans des applications en salle blanche critiques et aseptiques
Le ruban pour salle blanche en vinyle irradié Fisherbrand.adhère solidement aux plastiques, polymères et à l’acier inoxydable sans laisser de résidus adhésifs lorsqu’il est retiré. Traité dans un environnement propre, ce ruban est conçu pour une utilisation industrielle légère, la construction propre et les zones de traitement stériles.
  • Ruban en vinyle irradié pratique avec adhésif en caoutchouc
  • Forme un lien solide avec les plastiques, les polymères et l’acier inox
  • Ne laisse pas de résidus adhésifs lors du retrait
  • Idéal pour la préparation des milieux, la mise en lots, le codage couleur et l’emballage dans des milieux aseptiques
  • Excellent pour les zones de construction propres
  • Inscriptible avec un stylo pour salle blanche
  • Conçu pour une utilisation dans des applications critiques et aseptiques en salle blanche
  • Traité pour salle blanche et enroulé autour d’un mandrin en plastique de 3 po (7,62 cm)
  • Fourni avec une certification complète d’irradiation et de traçabilité des lots
  • Conditionnement double individuel
  • Disponible en plusieurs largeurs
  • Longueur du rouleau : 33 m (36 yd.)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat de traitement, NIKA - FDA, CID, conforme aux spécifications fédérales PPP-T-66E et CID A-A 1689A
Type d’adhésif Caoutchouc
Revêtement Vinyle
Couleur Transparent
Finition Semi-gloss
Format Roll
Matériau Vinyle
Type de produit Cleanroom Tape
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Scellage de plaques, marquage et codage couleur dans des environnements aseptiques
Comprend 3 in. Plastic Core
Quantité 36/Cs.
Dimensions (impériale) 16 x 10 x 6 in.
Dimensions (métrique) 40.6 x 25.4 x 15.24 cm
Plage de températures (impériale) 60°F à 80°F
Plage de températures (métrique) 16°C à 27°C
Dimensions (LxW) 33 m x 25,4 mm (36 yd x 1 po)
Longueur (impériale) 36 yd
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25,4 mm