Learn More
Micronova™ Encre à faible teneur en sodium pour stylo
Les stylos et marqueurs pour salles blanches sont dotés d’une encre à base d’alcool à séchage rapide, permanente et non toxique, résistante à la décoloration et à l’eau. Écrivez sur des consommables jetables, des surfaces froides ou humides ou des sacs en plastique. Ne bavera pas sur du verre, du métal ou de la porcelaine réutilisable, mais peut être frotté
78.36€ - 340.00€
Spécification
Matériau | HDPE |
---|---|
Longueur (impériale) | 5,75 in |
Autoclavable | Non autoclavable |
Jetable | Non |
À utiliser avec (application) | Documentation et étiquetage en salle blanche et environnement d’asepsie |
Code produit | Marque | Couleur | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11966875
|
Micronova™
PEN-02IR |
Bleu | Bouché |
340.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11956875
|
Micronova™
PEN-01IR |
Noir | Bouché |
278.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13147726
|
Micronova™
PEN-16IRD |
Blue | Retractable |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
13107726
|
Micronova™
PEN-03IR |
Rouge | Bouché |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Encre à faible teneur en sodium
- Le cylindre en plastique spécial limite la production de particules
- Disponible en noir, bleu et rouge
- Des stylos gamma-irradiés sont également disponibles
Spécification
HDPE | |
Non autoclavable | |
Documentation et étiquetage en salle blanche et environnement d’asepsie | |
Stérile |
5,75 in | |
Non | |
Stylo pour salle blanche | |
Pointe de 0,7 mm |