Learn More
Micronova™ Encre à faible teneur en sodium pour stylo
Les stylos et marqueurs pour salles blanches sont dotés d’une encre à base d’alcool à séchage rapide, permanente et non toxique, résistante à la décoloration et à l’eau. Écrivez sur des consommables jetables, des surfaces froides ou humides ou des sacs en plastique. Ne bavera pas sur du verre, du métal ou de la porcelaine réutilisable, mais peut être frotté
Marque: Micronova™ PEN-16IRD
Description
Encre à faible teneur en sodium
Les stylos-bille irradiés pour salle blanche Micronova, avec de l’encre à faible teneur en sodium et des corps à faible teneur en particules, sont conçus pour la documentation et l’étiquetage en salle blanche et environnement d’asepsie. Les stylos irradiés aux rayons gamma sont adaptés à l’asepsie ISO 5 et à d’autres zones de production propres.
- Stylos-bille pour salle blanche avec encre indélébile à faible teneur en sodium
- Conçus pour la documentation et l’étiquetage en salle blanche
- Corps en PP haute densité, blanc
- Résistent aux lingettes imbibées d’IPA, d’agents de blanchiment et de phénol
- Options : avec capuchon ou rétractables
- Encre noire, bleue ou rouge
- Disponible irradiée aux rayons gamma pour les environnements aseptiques
Spécification
HDPE | |
HDPE | |
5.75 x 0.375 x 0.375 in.(14.6 x 0.953 x 0.953 cm) | |
0.375 in. | |
Non autoclavable | |
Reusable | |
Individually double bagged | |
Stérile | |
2 lb. |
Bleu | |
Rétractable | |
5.75 in. | |
0.953 cm | |
ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Irradiation and Certificate of Conformance | |
Documentation et étiquetage en salle blanche et environnement aseptique | |
Cleanroom Pen | |
Pointe de 0,7 mm | |
0.907 kg |