Learn More
Micronova™ Encre à faible teneur en sodium pour stylo
Les stylos et marqueurs pour salles blanches sont dotés d’une encre à base d’alcool à séchage rapide, permanente et non toxique, résistante à la décoloration et à l’eau. Écrivez sur des consommables jetables, des surfaces froides ou humides ou des sacs en plastique. Ne bavera pas sur du verre, du métal ou de la porcelaine réutilisable, mais peut être frotté
Marque: Micronova™ PEN-02IR
284.14 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
Encre à faible teneur en sodium
Les stylos-bille irradiés pour salle blanche Micronova, avec de l’encre à faible teneur en sodium et des corps à faible teneur en particules, sont conçus pour la documentation et l’étiquetage en salle blanche et environnement d’asepsie. Les stylos irradiés aux rayons gamma sont adaptés à l’asepsie ISO 5 et à d’autres zones de production propres.
- Stylos-bille pour salle blanche avec encre indélébile à faible teneur en sodium
- Conçus pour la documentation et l’étiquetage en salle blanche
- Corps en PP haute densité, blanc
- Résistent aux lingettes imbibées d’IPA, d’agents de blanchiment et de phénol
- Options : avec capuchon ou rétractables
- Encre noire, bleue ou rouge
- Disponible irradiée aux rayons gamma pour les environnements aseptiques
Spécification
HDPE | |
Bleu | |
HDPE | |
5.75 x 0.375 x 0.375 in.(14.6 x 0.953 x 0.953 cm) | |
14.6 cm | |
0.953 cm | |
ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Irradiation and Certificate of Conformance | |
0.953 cm | |
Documentation et étiquetage en salle blanche et environnement aseptique | |
Stylo pour salle blanche | |
8 x 8 x 8 in. | |
Pointe de 0,7 mm | |
0.907 kg |
No | |
White | |
Bouché | |
5,75 in | |
0.375 in. | |
Non autoclavable | |
0.375 in. | |
Non | |
10 stylos/sachet, et ensuite conditionnés dans un emballage double | |
10/paquet | |
Stérile | |
2 lb. |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
048051-000 | Certificat de qualité | 20/02/2025 | PEN-02IR |
046456-000 | Certificat de qualité | 13/11/2024 | PEN-02IR |
045268-000 | Certificat de qualité | 11/11/2024 | PEN-02IR |
046179-000 | Certificat de qualité | 30/10/2024 | PEN-02IR |
046952-000 | Certificat d’analyse | 09/12/2024 | PEN-02IR |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
24Heures
22Minutes
35Secondes
43Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %