Learn More
Poudre de fer et nickel, supérieur à 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 036683.36
270.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Iron Nickel powder is used as an low expansion alloy for precision instruments, measuring tapes and weights
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Iron Nickel powder | |
Silver gray powder | |
Ni:Fe; 50:50 wt% | |
500 g | |
-325 Mesh | |
Poudre |
Argent à gris | |
>99.5% (metals basis) | |
MFCD01741928 | |
Insoluble in water. | |
Odorless |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
U14A023 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 036683.14,036683.36,036683.22 |
S17F021 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | 036683.14,036683.36,036683.22 |
B11P17 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | 036683.14,036683.36,036683.22 |
W10B037 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | 036683.14,036683.36,036683.22 |
E20H23 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | 036683.14,036683.36,036683.22 |