Learn More
Pièces de fer, refondu à vide, faible en oxygène, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11312048
Pièces de fer, refondu à vide, faible en oxygène, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11312048
100 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Code produit. 11312048
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012958.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-89-6
Formule moléculaire Fe
Poids moléculaire (g/mol) 55.85
Numéro MDL MFCD00010999
Clé InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
CID PubChem 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nom IUPAC fer
SMILES [Fe]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron lumps, vacuum remelted
Note relative au nom Low Oxygen, Oxygen and Nitrogen analysis included
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 100 g
Pourcentage de pureté 99.99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotU10K005 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/09/2024 Catalog Number012958.14,012958.22
Numéro de lotQ02K004 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number012958.14,012958.22
Numéro de lotQ02K003 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number012958.14,012958.22
Numéro de lotX04J034 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog Number012958.14,012958.22
Numéro de lotX04J035 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog Number012958.14,012958.22
Nom du produit
Pièces de fer, refondu à vide, faible en oxygène, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >