Learn More
Morceaux de fer, 99,99 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15474935
Morceaux de fer, 99,99 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15474935
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Code produit. 15474935
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045090.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-89-6
Formule moléculaire Fe
Poids moléculaire (g/mol) 55.85
Numéro MDL MFCD00010999
Clé InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
CID PubChem 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nom IUPAC fer
SMILES [Fe]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron
Plage de pourcentage du dosage 99.99%, metal basis
Quantité 100 g
Forme Morceaux, de forme irrégulière, 3,2 à6,4 mm (0,125 à 0,25 po)
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX10K014 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/01/2025 Catalog Number045090.36,045090.22,045090.A1
Numéro de lotW27K027 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/01/2025 Catalog Number045090.36,045090.22,045090.A1
Numéro de lotQ30K009 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/05/2024 Catalog Number045090.36,045090.22,045090.A1
Numéro de lotN04I013 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/11/2023 Catalog Number045090.36,045090.22,045090.A1,045095.36
Numéro de lotD22W023 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number045090.36,045090.22,045090.A1,045095.36
Nom du produit
Morceaux de fer, 99,99 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals >