Learn More
Pièces de fer, refondu à vide, faible en oxygène, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11302048
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11302048
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012958.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-89-6
Formule moléculaire Fe
Poids moléculaire (g/mol) 55.85
Numéro MDL MFCD00010999
Clé InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
CID PubChem 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nom IUPAC fer
SMILES [Fe]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron lumps, vacuum remelted
Note relative au nom Low Oxygen, Oxygen and Nitrogen analysis included
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.99%