Learn More
Sulfate de fer (II) heptahydraté, + de 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
20.50€ - 489.44€
Identifiants chimiques
CAS | 7782-63-0 |
---|---|
Formule moléculaire | FeH14O11S |
Poids moléculaire (g/mol) | 278.01 |
Numéro MDL | MFCD00149719 |
Clé InChI | SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate |
CID PubChem | 62662 |
ChEBI | CHEBI:75836 |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10107900
|
Thermo Scientific Acros
423730050 |
5 g | Flacon en verre |
20.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10628144
|
Thermo Scientific Acros
423731000 |
100 g | Flacon en plastique |
21.51€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10702412
|
Thermo Scientific Acros
423735000 |
500 g | Flacon en plastique |
45.33€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10311071
|
Thermo Scientific Acros
423730030 |
3 kg | Flacon en plastique |
227.13€
3kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11994251
|
Thermo Scientific Acros
423730100 |
10 kg | Récipient en plastique |
489.44€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7782-63-0 | |
278.01 | |
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L | |
62662 | |
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O |
FeH14O11S | |
MFCD00149719 | |
iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate | |
CHEBI:75836 |
Spécification
Iron(II) sulfate heptahydrate | |
7782-63-0 | |
Crystals | |
FeH14O11S | |
MFCD00149719 | |
15,4084 | |
Solubility in water: 25.6 g/100mL (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol | |
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
278.01 | |
CHEBI:75836 | |
≥99% |
64.0°C | |
Bleu ou bleu-vert ou vert | |
99+% | |
FeSO4·7H2O | |
01,393; 04,237; 05,308 | |
iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate | |
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L | |
fer (2+) ; sulfate ; heptahydraté | |
62662 | |
278.01 | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Recommended Storage : en raison de l’oxydation inhérente, la teneur en ions ferriques (Fe3+) peut augmenter lors du stockage
- Iron(II) sulfate heptahydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.