Learn More
Sulfate de fer (II) heptahydraté, + de 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10702412
Sulfate de fer (II) heptahydraté, + de 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10702412
500 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
3 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Code produit. 10702412
Marque: Thermo Scientific Acros 423735000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-63-0
Formule moléculaire FeH14O11S
Poids moléculaire (g/mol) 278.01
Numéro MDL MFCD00149719
Clé InChI SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sulfate de fer (II) heptahydraté, sulfate de fer heptahydraté, minéral mélantérite, sulfate de fer 2+ heptahydraté, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
CID PubChem 62662
ChEBI CHEBI : 75836
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfate de fer (II), heptahydrate
Point de fusion 64.0°C
Couleur Bleu ou bleu-vert ou vert
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage + de 99 %
Formule linéaire FeSO4·7H2O
Fieser 01,393 ; 04,237 ; 05,308
Merck Index 15,4084
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : 25.6 g/100 ml (20°C). Autres solubilités : insoluble dans l’alcool
Nom IUPAC fer (2+) ; sulfate ; heptahydraté
Poids de la formule 278.01
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Show More Show Less
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464482 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/07/2024 Catalog Number423730030,423730050,423730100,423735000,423731000
Numéro de lotA0451946 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2024 Catalog Number423730030,423730050,423730100,423735000,423731000
Numéro de lotA0458553 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/02/2024 Catalog Number423730030,423730050,423730100,423735000,423731000
Numéro de lotA0447318 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/12/2023 Catalog Number423730030,423730050,423730100,423735000,423731000
Numéro de lotA0456214 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/09/2023 Catalog Number423730030,423730050,423730100,423735000,423731000
compliance-icons
Product Identifier
  • Iron(II) sulfate heptahydrate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sulfate de fer (II) heptahydraté, + de 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals >